Trifluoromethanesulfonate de cuivre (II) 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
405420050 405420250
ACRO405420050EA 86.2 EUR InStock
ACRO405420050 ACRO405420250
Trifluoromethanesulfonate de cuivre (II) 98%
Trifluoromethanesulfonate de cuivre (II)
Formule: C₂CuF₆O₆S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077492
Numéro CAS: 34946-82-2
EINECS: 252-300-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light grey to light blue Powder
Titration with Na2S2O3 97.5 to 102.5 %
HPLC ≥97.5 %
Titration with TBAH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité