Didécyle phtalate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
407100250 407101000
ACRO407100250EA 76.1 EUR InStock
ACRO407100250 ACRO407101000
Didécyle phtalate 95%
Didécyle phtalate
Formule: C₂₈H₄₆O₄
Point d'ébullition: 261 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 4 °C
Point d'éclair: 232 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041915
Numéro CAS: 84-77-5
EINECS: 201-561-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to hazy yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité