Téréphtalate de diéthyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Diethyl benzene-1,4-dicarboxylate
407450250 407451000
ACRO407450250EA 136 EUR InStock
ACRO407450250 ACRO407451000
Téréphtalate de diéthyle 98%
Téréphtalate de diéthyle
Formule: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222,24 g/mol
Point de fusion: 42…45 °C
Point d'éclair: 117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039891
Numéro CAS: 636-09-9
EINECS: 211-249-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité