3-Bromopropionate d'éthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
409811000 409810250
ACRO409811000EA 142 EUR InStock
ACRO409811000 ACRO409810250
3-Bromopropionate d'éthyle 99%
3-Bromopropionate d'éthyle
Formule: C₅H₉BrO₂
MW: 181,03 g/mol
Point d'ébullition: 69…71 °C (10 mmHg)
Densité: 1.419 g/cm³
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000251
Numéro CAS: 539-74-2
EINECS: 208-724-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité