Anhydride 3-méthylphtalique 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Methylisobenzofuran-1,3-dione
414780050 414780250
ACRO414780050EA 110 EUR InStock
ACRO414780050 ACRO414780250
Anhydride 3-méthylphtalique 96%
Anhydride 3-méthylphtalique
Formule: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Point de fusion: 114…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047316
Numéro CAS: 4792-30-7
EINECS: 225-344-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 118 °C
Titration with TBAH ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité