Trimethyloxonium tetrafluoroborate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO421960025EA 86.9 EUR InStock
ACRO421960025 ACRO421960100
Trimethyloxonium tetrafluoroborate 95%
Trimethyloxonium tetrafluoroborate
Formule: C₃H₉BF₄O
MW: 147,91 g/mol
Point de fusion: 200 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011798
Numéro CAS: 420-37-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Titration with NaOH 94.0 to 106.0 %
Refractive index 1.4420 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité