trans-Chlorure de bis(triphénylphosphine)palladium (II) (≥14,0% Pd)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: trans-Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium(II)
10491.03 10491.06 10491.14
10491.03EA 72.6 EUR InStock
10491.03 10491.06 10491.14
trans-Chlorure de bis(triphénylphosphine)palladium (II) (≥14,0% Pd)
trans-Chlorure de bis(triphénylphosphine)palladium (II)
CAS No.: 13965-03-2 Molecular Formula: C36H30Cl2P2Pd Formula Weight: 701.91 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Yellow Odour: Odourless Melting Point: ca 310° dec. MDL No.: MFCD00009593
Hydrogenation, hydrosilation, carbonylation, oxidation, and C-C bond formation
Formule: C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd
MW: 701,91 g/mol
Point de fusion: ∼ 310 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009593
Numéro CAS: 13965-03-2
EINECS: 237-744-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité