Chlorure de tris(triphénylphosphine)ruthenium (II) ≥99.95% (base métaux) Ru ≥ 10.2%, Premion®
Fournisseur: Thermo Scientific
10504.03 10504.06
10504.03EA 60 EUR InStock
10504.03 10504.06
Chlorure de tris(triphénylphosphine)ruthenium (II) ≥99.95% (base métaux) Ru ≥ 10.2%, Premion®
Chlorure de tris(triphénylphosphine)ruthenium (II)
Purity: 99.95% CAS No.: 15529-49-4 Molecular Formula: RuCl2[P(C6H5)3]3 Formula Weight: 958.86 Physical Form: Crystalline powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Brown to black Melting Point: 132-134° Solubility: Very slightly soluble (with dissociation) in acetone, alcohol, chloroform, ethyl acetate, and toluene MDL No.: MFCD00013077
Formule: C₅₄H₄₅Cl₂P₃Ru
Point de fusion: 132…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013077
Numéro CAS: 15529-49-4
EINECS: 239-569-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité