Perchlorate d'argent monohydraté ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
11624.04 11624.09 11624.18
11624.04EA 35.1 EUR InStock
11624.04 11624.09 11624.18
Perchlorate d'argent monohydraté ≥99.9% (base métaux)
Perchlorate d'argent monohydraté
Purity: 99.9% CAS No.: 14242-05-8 Molecular Formula: AgClO4.H2O Formula Weight: 225.34 (207.32anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.800 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 485° dec. Merck Reference: 14,8523 UN No.: 1481 MDL No.: MFCD00149128
Formule: AgClO₄·1H₂O
MW: 225,33 g/mol
Point de fusion: 485 °C (dec.)
Densité: 2.800
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149128
Numéro CAS: 14242-05-8
EINECS: 232-035-4
ONU: 1481
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,8523
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité