Ammonium pentaborate octahydraté ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
12294.36 12294.A3
12294.36EA 81.1 EUR InStock
12294.36 12294.A3
Ammonium pentaborate octahydraté ≥99%
Ammonium pentaborate octahydraté
Purity: 99.0% CAS No.: 12046-03-6 Molecular Formula: (NH4)2B10O16.8H2O Formula Weight: 544.29 (400.17anhy) Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00135839
Formule: H₄B₅NO₈·8H₂O
MW: 344,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135839
Numéro CAS: 12046-03-6
EINECS: 234-521-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité