(±)-α-Terpinéole ≥96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: α-Terpineol, Terpineol, 2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
16285.22 16285.36 16285.14
16285.22EA 62 EUR InStock
16285.22 16285.36 16285.14
(±)-α-Terpinéole ≥96%
(±)-α-Terpineol
Purity: 96% CAS No.: 98-55-5 Molecular Formula: C10H18O Formula Weight: 154.24 Flash Point: 90°(194°F) Physical Form: Liquid Density: 0.930 Refractive Index: 1.4830 Appearance: Colourless to pale yellow Melting Point: 31-32° Boiling Point: 210-219° Merck Reference: 14,9171 MDL No.: MFCD00001557
A naturally-occuring monoterpene alcohol
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Point d'ébullition: 210…219 °C
Point de fusion: 31…32 °C
Densité: 0.930
Point d'éclair: 90 °C (194 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001557
Numéro CAS: 98-55-5
EINECS: 202-680-6
Merck Index: 14,9171
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité