Méthanolate de tantale(V)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tantalum(V) methoxide
18839.06 18839.14
18839.06EA 196 EUR InStock
18839.06 18839.14
Méthanolate de tantale(V)
Méthanolate de tantale(V)
CAS No.: 865-35-0 Molecular Formula: C5H15O5Ta Formula Weight: 336.12 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Melting Point: 50° Boiling Point: 189°/10mm UN No.: 3181 MDL No.: MFCD00058817
Formule: C₅H₁₅O₅Ta
MW: 336,12 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058817
Numéro CAS: 865-35-0
ONU: 3181
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité