Trifluoromethanesulfonate de calcium ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Calcium trifluoromethanesulphonate, Calcium triflate
40134.09 40134.18 40134.22
40134.09EA 126 EUR InStock
40134.09 40134.18 40134.22
Trifluoromethanesulfonate de calcium ≥99%
Trifluoromethanesulfonate de calcium
Purity: 99% min CAS No.: 55120-75-7 Molecular Formula: C2CaF6O6S2 Formula Weight: 338.21 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00143911
Formule: C₂CaF₆O₆S₂
MW: 338,22 g/mol
Point de fusion: Dec.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143911
Numéro CAS: 55120-75-7
EINECS: 232-188-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité