Trifluoromethanesulfonate de thulium (III) ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
40313.04 40313.09
40313.04EA 123 EUR InStock
40313.04 40313.09
Trifluoromethanesulfonate de thulium (III) ≥98%
Trifluoromethanesulfonate de thulium (III)
Purity: 98% CAS No.: 141478-68-4 Molecular Formula: C3F9O9S3Tm Formula Weight: 616.13 Physical Form: Powder
Formule: C₃F₉O₉S₃Tm·H₂O
MW: 616,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209617
Numéro CAS: 141478-68-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité