Trifluoromethanesulfonate de scandium (III) ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
40566.03 40566.06 40566.MD
40566.03EA 103 EUR InStock
40566.03 40566.06 40566.MD
Trifluoromethanesulfonate de scandium (III) ≥98%
Trifluoromethanesulfonate de scandium (III)
Purity: 98% CAS No.: 144026-79-9 Molecular Formula: Sc(OSO2CF3)3 Formula Weight: 492.16 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00798539
Formule: C₃F₉O₉S₃Sc
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192433
Numéro CAS: 144026-79-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité