trans-Chlorure de bis(triphénylphosphine)palladium (II) ≥99.95% (base métaux) Pd ≥ 14.7%, Premion®
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: trans-Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium(II)
41245.03 41245.06 41245.14
41245.03EA 80.6 EUR InStock
41245.03 41245.06 41245.14
trans-Chlorure de bis(triphénylphosphine)palladium (II) ≥99.95% (base métaux) Pd ≥ 14.7%, Premion®
trans-Chlorure de bis(triphénylphosphine)palladium (II)
Purity: 99.95% CAS No.: 13965-03-2 Molecular Formula: PdCl2[P(C6H5)3]2 Formula Weight: 701.91 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Yellow Odour: Odourless Melting Point: ca 310° dec. MDL No.: MFCD00009593
Formule: C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd
MW: 701,91 g/mol
Point de fusion: ∼ 310 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009593
Numéro CAS: 13965-03-2
EINECS: 237-744-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité