Trifluoromethanesulfonate de néodyme (III) 98%, REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
43393.09EA 99.1 EUR InStock
43393.09 43393.18
Trifluoromethanesulfonate de néodyme (III) 98%, REacton®
Trifluoromethanesulfonate de néodyme (III)
Formule: C₃F₉NdO₉S₃
MW: 591,45 g/mol
Densité: 1,7
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192343
Numéro CAS: 34622-08-7
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité