Acide 5-nitro-2-furoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10597.06 A10597.14 A10597.22
A10597.06EA 54.2 EUR InStock
A10597.06 A10597.14 A10597.22
Acide 5-nitro-2-furoïque ≥98%
Acide 5-nitro-2-furoïque
Purity: 98+% CAS No.: 645-12-5 Molecular Formula: C5H3NO5 Formula Weight: 157.08 Melting Point: 186-188° Beilstein Reference: 139373
Formule: C₅H₃NO₅
MW: 157,08 g/mol
Point de fusion: 186…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003240
Numéro CAS: 645-12-5
EINECS: 211-432-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité