Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11014.03EA 226 EUR InStock
A11014.03 A11014.01
Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine ≥97%
Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine
Formule: C₁₈H₅F₁₀P
MW: 442,2 g/mol
Point d'ébullition: 105 °C (0,3 mmHg)
Point de fusion: 59…64 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000291
Numéro CAS: 5074-71-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité