Dibromotriphénylphosphorane 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Dibromotriphenylphosphorane
A11552.09 A11552.18 A11552.30
A11552.09EA 46.1 EUR InStock
A11552.09 A11552.18 A11552.30
Dibromotriphénylphosphorane 96%
Dibromotriphénylphosphorane
Purity: 96% CAS No.: 1034-39-5 Molecular Formula: (C6H5)3PBr2 Formula Weight: 422.10 Melting Point: ca 260° dec. Beilstein Reference: 917652 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000054
Formule: C₁₈H₁₅Br₂P
MW: 422,1 g/mol
Point de fusion: ∼ 260 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000054
Numéro CAS: 1034-39-5
EINECS: 213-855-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité