2-Chloroethyl toluene-4-sulphonate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11863.22EA 193 EUR InStock
A11863.22 A11863.36 A11863.14
2-Chloroethyl toluene-4-sulphonate ≥97%
2-Chloroethyl toluene-4-sulphonate
Formule: C₉H₁₁ClO₃S
MW: 234,7 g/mol
Point d'ébullition: 158…159 °C (0,5 mmHg)
Densité: 1,294
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00000970
Numéro CAS: 80-41-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité