2-Méthyl-3-furoate de méthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11979.14 A11979.22
A11979.14EA 78.2 EUR InStock
A11979.14 A11979.22
2-Méthyl-3-furoate de méthyle ≥97%
2-Méthyl-3-furoate de méthyle
Purity: 97% CAS No.: 6141-58-8 Molecular Formula: C7H8O3 Formula Weight: 140.14 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4745 Boiling Point: 71-72°/20mm Beilstein Reference: 1342040 MDL No.: MFCD00003249
Formule: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Point d'ébullition: 71…72 °C (20 mmHg)
Densité: 1.114
Point d'éclair: 63 °C (145 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003249
Numéro CAS: 6141-58-8
EINECS: 228-132-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité