3-Bromopropionate d'éthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12402.14 A12402.22 A12402.36
A12402.14EA 51.6 EUR InStock
A12402.14 A12402.22 A12402.36
3-Bromopropionate d'éthyle ≥99%
3-Bromopropionate d'éthyle
Purity: 99% CAS No.: 539-74-2 Molecular Formula: BrCH2CH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 181.03 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.4520 Boiling Point: 67-71°/10mm Beilstein Reference: 1700933 MDL No.: MFCD00000251
Formule: C₅H₉BrO₂
MW: 181,03 g/mol
Point d'ébullition: 67…71 °C (10 mmHg)
Densité: 1.416
Point d'éclair: 79 °C (174 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000251
Numéro CAS: 539-74-2
EINECS: 208-724-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité