p-Toluic hydrazide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12604.06 A12604.14
A12604.06EA 26.9 EUR InStock
A12604.06 A12604.14
p-Toluic hydrazide ≥98%
p-Toluic hydrazide
Purity: 98% CAS No.: 3619-22-5 Molecular Formula: C8H10N2O Formula Weight: 150.18 Melting Point: 115-118° Beilstein Reference: 607602
Formule: C₈H₁₀N₂O
Point de fusion: 115…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007607
Numéro CAS: 3619-22-5
EINECS: 222-815-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité