1-Formylpipérazine ≥90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14757.14 A14757.22 A14757.36
A14757.14EA 78.5 EUR InStock
A14757.14 A14757.22 A14757.36
1-Formylpipérazine ≥90%
1-Formylpipérazine
Purity: 90+% CAS No.: 7755-92-2 Molecular Formula: C5H10N2O Formula Weight: 114.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 102°(216°F) Refractive Index: 1.5120 Boiling Point: 264-266° Beilstein Reference: 110295 MDL No.: MFCD00005963
Formule: C₅H₁₀N₂O
Point d'ébullition: 264…266 °C
Densité: 1.111
Point d'éclair: 102 °C (216 °F)
Numéro MDL: MFCD00005963
Numéro CAS: 7755-92-2
EINECS: 231-813-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité