Trimethyloxonium tetrafluoroborate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15175.09 A15175.18 A15175.30
A15175.09EA 108 EUR InStock
A15175.09 A15175.18 A15175.30
Trimethyloxonium tetrafluoroborate 96%
Trimethyloxonium tetrafluoroborate
Purity: 96% CAS No.: 420-37-1 Molecular Formula: C3H9BF4O Formula Weight: 147.91 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: ca 190° dec. Beilstein Reference: 3597303 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00011798
Formule: C₃H₉BF₄O
MW: 147,91 g/mol
Point de fusion: ∼ 190 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00011798
Numéro CAS: 420-37-1
EINECS: 206-994-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité