5-Nitro-2-furoate de méthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15226.14EA 259 EUR InStock
A15226.14 A15226.06
5-Nitro-2-furoate de méthyle ≥97%
5-Nitro-2-furoate de méthyle
Formule: C₆H₅NO₅
MW: 171,11 g/mol
Point de fusion: 78…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051956
Numéro CAS: 1874-23-3
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité