Saccharine sodique hydraté ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: o-Benzoic sulphimide sodium salt hydrate, Sodium 3-oxo-3H-benzo[d]isothiazol-2-ide 1,1-dioxide hydrate, Saccharin, sodium salt hydrate
A15530.0B A15530.0I A15530.30
A15530.0BEA 144 EUR InStock
A15530.0B A15530.0I A15530.30
Saccharine sodique hydraté ≥99%
Saccharine sodique hydraté
Purity: 99% CAS No.: 82385-42-0 Molecular Formula: C7H4NNaO3S.xH2O Formula Weight: 205.16(anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3599229 Merck Reference: 14,8312 MDL No.: MFCD00151213
Formule: C₇H₅NNaO₃S·xH₂O
MW: 205,17 g/mol (anhy)
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149605
Numéro CAS: 82385-42-0
EINECS: 204-886-1
Merck Index: 14,8312
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité