Chloro(diméthyl)(phényl)silane 97+%, tiges
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15638.06 A15638.14 A15638.22
A15638.06EA 55.4 EUR InStock
A15638.06 A15638.14 A15638.22
Chloro(diméthyl)(phényl)silane 97+%, tiges
Chloro(diméthyl)(phényl)silane
Purity: 97+% CAS No.: 768-33-2 Molecular Formula: C8H11ClSi Formula Weight: 170.72 Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.5090 Boiling Point: 192-193° Beilstein Reference: 606292 UN No.: 2987 MDL No.: MFCD00000499
Formule: C₈H₁₁ClSi
Point d'ébullition: 192…193 °C
Densité: 1.032
Point d'éclair: 72 °C (161 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000499
Numéro CAS: 768-33-2
EINECS: 212-193-0
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité