Pyridinium tribromide tech. 90%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Pyridinium bromide perbromide, Monopyridin-1-ium tribromide, Pyridine hydrobromide perbromide
A15684.14 A15684.22 A15684.36
A15684.14EA 49 EUR InStock
A15684.14 A15684.22 A15684.36
Pyridinium tribromide tech. 90%, grade Technique
Pyridinium tribromide
Purity: 90% CAS No.: 39416-48-3 Molecular Formula: C5H5N.HBr3 Formula Weight: 319.82 Melting Point: 128-136° Beilstein Reference: 3690144 Merck Reference: 14,7973 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00013223
Formule: C₅H₆Br₃N
MW: 319,82 g/mol
Point de fusion: 128…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013223
Numéro CAS: 39416-48-3
EINECS: 254-446-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7973
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité