Brij® 35
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15809.30 A15809.0B A15809.0I
A15809.30EA 30.7 EUR InStock
A15809.30 A15809.0B A15809.0I
Brij® 35
Brij® 35
CAS No.: 9002-92-0 Molecular Formula: C58H118O24 Formula Weight: 1199.57 Physical Form: Waxy solid Appearance: White Melting Point: ca 35-40° MDL No.: MFCD00080891
For use in Stein-Moore chromatography
Formule: C₅₈H₁₁₈O₂₄
Point de fusion: ∼ 35…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080891
Numéro CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité