Acide 3-méthylcrotonique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A16865.14EA 28.9 EUR InStock
A16865.14
Acide 3-méthylcrotonique ≥98%
Acide 3-méthylcrotonique
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 198…200 °C
Point de fusion: 66…68 °C
Densité: 0,969
Point d'éclair: 93 °C (199 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004366
Numéro CAS: 541-47-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité