Trifluoromethanesulfonate de magnésium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Magnesium trifluoromethanesulphonate, Magnesium triflate
A17591.06 A17591.14
A17591.06EA 38.9 EUR InStock
A17591.06 A17591.14
Trifluoromethanesulfonate de magnésium ≥98%
Trifluoromethanesulfonate de magnésium
Purity: 98% CAS No.: 60871-83-2 Molecular Formula: C2F6MgO6S2 Formula Weight: 322.43 Melting Point: 310° Beilstein Reference: 705578 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00042601
Formule: C₂F₆MgO₆S₂
MW: 322,45 g/mol
Point de fusion: >310 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042601
Numéro CAS: 60871-83-2
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité