Menthone (mixture of isomers) ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Menthone, 2-Isopropyl-5-Methylcyclohexanone
A17665.0B A17665.18 A17665.30
A17665.0BEA 410 EUR InStock
A17665.0B A17665.18 A17665.30
Menthone (mixture of isomers) ≥98%
Menthone (mixture of isomers)
Purity: 98% CAS No.: 10458-14-7 Molecular Formula: C10H18O Formula Weight: 154.25 Flash Point: 72°(162°F) Boiling Point: ca 207° MDL No.: MFCD00062998
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Point d'ébullition: ∼207 °C
Densité: 0.894
Point d'éclair: 72 °C (162 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062998
Numéro CAS: 10458-14-7
EINECS: 233-944-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité