TAPS (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique) ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A17754.14 A17754.22
A17754.14EA 44.3 EUR InStock
A17754.14 A17754.22
TAPS (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique) ≥99%
TAPS (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique)
Purity: 99% CAS No.: 29915-38-6 Molecular Formula: (HOCH2)3CNH(CH2)3SO3H Formula Weight: 243.28 Melting Point: 239-241° dec. MDL No.: MFCD00007538
Formule: C₇H₁₇NO₆S
Point de fusion: 239…241 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007538
Numéro CAS: 29915-38-6
EINECS: 249-954-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité