3,4-Dichlorobenzoate de méthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20027.03EA 41.4 EUR InStock
B20027.03 B20027.06
3,4-Dichlorobenzoate de méthyle ≥97%
3,4-Dichlorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆Cl₂O₂
MW: 205,04 g/mol
Point de fusion: 44…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018165
Numéro CAS: 2905-68-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité