1-Acétylpipérazine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20200.06 B20200.14 B20200.22
B20200.06EA 39.1 EUR InStock
B20200.06 B20200.14 B20200.22
1-Acétylpipérazine 98%
1-Acétylpipérazine
Purity: 99% CAS No.: 13889-98-0 Molecular Formula: C6H12N2O Formula Weight: 128.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 30-34° Boiling Point: 127-130°/8mm Beilstein Reference: 112220 MDL No.: MFCD00058676
Formule: C₆H₁₂N₂O
Point d'ébullition: 127…130 °C (8 mmHg)
Point de fusion: 30…34 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058676
Numéro CAS: 13889-98-0
EINECS: 237-659-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité