2-Amino-3,5-dibromo-6-méthylpyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20498.06EA 159 EUR InStock
B20498.06 B20498.03
2-Amino-3,5-dibromo-6-méthylpyridine 97%
2-Amino-3,5-dibromo-6-méthylpyridine
Formule: C₆H₆Br₂N₂
MW: 265,94 g/mol
Point de fusion: 144…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068229
Numéro CAS: 91872-10-5
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité