Acide 2-méthyl-5-phényl-3-furoïque ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methyl-5-phenylfuran-3-carboxylic acid
B20988.03 B20988.06
B20988.03EA 87.2 EUR InStock
B20988.03 B20988.06
Acide 2-méthyl-5-phényl-3-furoïque ≥97%
Acide 2-méthyl-5-phényl-3-furoïque
Purity: 97% CAS No.: 108124-17-0 Molecular Formula: C12H10O3 Formula Weight: 202.21 Melting Point: 181-184° MDL No.: MFCD00221070
Formule: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,21 g/mol
Point de fusion: 181…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221070
Numéro CAS: 108124-17-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité