Chloro(di-tert-butyl)phosphine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B20998.06EA 102 EUR InStock
B20998.06 B20998.14
Chloro(di-tert-butyl)phosphine 96%
Chloro(di-tert-butyl)phosphine
Formule: C₈H₁₈ClP
MW: 180,66 g/mol
Point d'ébullition: 47…49 °C (3 mmHg)
Densité: 0,951
Point d'éclair: 62 °C (144 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008815
Numéro CAS: 13716-10-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité