p-Tolyltrichlorosilane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B21728.14EA 112 EUR InStock
B21728.14 B21728.06
p-Tolyltrichlorosilane ≥97%
p-Tolyltrichlorosilane
Formule: C₇H₇Cl₃Si
MW: 225,58 g/mol
Point d'ébullition: 218…220 °C
Densité: 1,280
Point d'éclair: 98 °C (208 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045131
Numéro CAS: 701-35-9
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité