DL-Acide tropique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-2-phenylpropanoic acid, Tropic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, (±)-Tropic acid, 2-Phenylhydracrylic acid
B22040.09 B22040.18
B22040.09EA 34.7 EUR InStock
B22040.09 B22040.18
DL-Acide tropique ≥98%
DL-Acide tropique
Purity: 98% CAS No.: 552-63-6 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 117-119° Beilstein Reference: 2209199 Merck Reference: 14,9779 MDL No.: MFCD00004255
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point de fusion: 117…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004255
Numéro CAS: 529-64-6
EINECS: 209-020-6
Merck Index: 14,9779
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité