Anhydride 3-méthylphtalique 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methylisobenzofuran-1,3-dione
B22864.06 B22864.14
B22864.06EA 131 EUR InStock
B22864.06 B22864.14
Anhydride 3-méthylphtalique 96%
Anhydride 3-méthylphtalique
Purity: 96% CAS No.: 4792-30-7 Molecular Formula: C9H6O3 Formula Weight: 162.14 Melting Point: 114-116° MDL No.: MFCD00047316
Formule: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Point de fusion: 114…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047316
Numéro CAS: 4792-30-7
EINECS: 225-344-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité