trans-2,5-Diméthylpipérazine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B23150.06 B23150.14 B23150.22
B23150.06EA 39.6 EUR InStock
B23150.06 B23150.14 B23150.22
trans-2,5-Diméthylpipérazine ≥98%
trans-2,5-Diméthylpipérazine
Purity: 98% CAS No.: 2815-34-1 Molecular Formula: C6H14N2 Formula Weight: 114.19 Flash Point: 58°(136°F) Melting Point: 115-119° Boiling Point: 162-165° Beilstein Reference: 79886 UN No.: 2925 MDL No.: MFCD00070516
Formule: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 162…165 °C
Point de fusion: 115…119 °C
Point d'éclair: 58 °C (136 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070516
Numéro CAS: 2815-34-1
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité