Acide 3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoïque ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B23355.06EA 57.7 EUR InStock
B23355.06 B23355.14
Acide 3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoïque ≥97%
Acide 3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoïque
Formule: C₇H₃I₃O₃
MW: 515,81 g/mol
Point de fusion: 211…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020305
Numéro CAS: 53279-72-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité