Pipéridine-N-carbaldehyde ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B23452.30 B23452.0B B23452.18
B23452.30EA 125 EUR InStock
B23452.30 B23452.0B B23452.18
Pipéridine-N-carbaldehyde ≥99%
Pipéridine-N-carbaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 2591-86-8 Molecular Formula: C6H11NO Formula Weight: 113.16 Flash Point: 102°(215°F) Refractive Index: 1.4840 Melting Point: -31° Boiling Point: 222° Beilstein Reference: 107697 MDL No.: MFCD00006483
Formule: C₆H₁₁NO
Point d'ébullition: 222 °C
Point de fusion: –31 °C
Densité: 1.019
Point d'éclair: 102 °C (215 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006483
Numéro CAS: 2591-86-8
EINECS: 219-986-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité