Saccharine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B23938.0E B23938.22 B23938.36
B23938.0EEA 417 EUR InStock
B23938.0E B23938.22 B23938.36
Saccharine ≥98%
Saccharine
Purity: 98+% CAS No.: 81-07-2 Molecular Formula: C7H5NO3S Formula Weight: 183.18 Melting Point: 227-230° Beilstein Reference: 6888 Merck Reference: 14,8311 MDL No.: MFCD00005866
Formule: C₇H₅NO₃S
Point de fusion: 227…230 °C
Densité: 0.828
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005866
Numéro CAS: 81-07-2
EINECS: 201-321-0
Merck Index: 14,8311
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité