4-Ethynyltoluene ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B24812.06 B24812.14
B24812.06EA 73.3 EUR InStock
B24812.06 B24812.14
4-Ethynyltoluene ≥98%
4-Ethynyltoluene
Purity: 98% CAS No.: 766-97-2 Molecular Formula: C9H8 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 49°(120°F) Refractive Index: 1.5470 Odour: Pungent Melting Point: ca 21° Boiling Point: 168-170° Beilstein Reference: 969653 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00008571
Formule: C₉H₈
Point d'ébullition: 168…170 °C
Point de fusion: ∼ 21 °C
Densité: 0.916
Point d'éclair: 49 °C (120 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008571
Numéro CAS: 766-97-2
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité