2,3-Diméthylpipérazine mélange cis- et trans 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26252.03EA 309 EUR InStock
H26252.03 H26252.MD
2,3-Diméthylpipérazine mélange cis- et trans 95%
2,3-Diméthylpipérazine
Formule: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Point de fusion: 81…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07373397
Numéro CAS: 84468-52-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité