6-Méthoxy-3-formylpyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26515.06EA 283 EUR InStock
H26515.06 H26515.03
6-Méthoxy-3-formylpyridine ≥98%
6-Méthoxy-3-formylpyridine
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Point de fusion: 49…52 °C
Point d'éclair: 107 °C (225 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683446
Numéro CAS: 65873-72-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité